(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: L(+)-Alaninol, L(+)-2-Amino-1-propanol
BIA0120-100G BIA0120-50G BIA0120-500G
APOSBIA0120-100GEA 29 EUR
APOSBIA0120-100G APOSBIA0120-50G APOSBIA0120-500G
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 99%
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75.11 g/mol
Siedepunkt: 174…176 °C
Dichte: 0.965 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064412
CAS-Nummer: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
UN: 2735
ADR: 8 II