(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIA0121-25G BIA0121-5G
APOSBIA0121-25GEA 0 EUR
APOSBIA0121-25G APOSBIA0121-5G
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Formel: C₄H₉NO₂·HCl
Schmelzpunkt: 109…111 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063663
CAS-Nummer: 2491-20-5
EINECS: 219-652-4