L-Alanin-tert-butylester-Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: L-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride, tert-Butyl (S)-2-Aminopropionate Hydrochloride, H-Ala-OtBu·HCl, (S)-2-Aminopropionic acid tert-Butyl Ester Hydrochloride, H-Ala-OtBu.HCl, (S)-2-Aminopropionic Acid tert-Butyl Ester Hydrochloride
BIA0122-100G BIA0122-25G BIA0122-5G
APOSBIA0122-100GEA 95.7 EUR
APOSBIA0122-100G APOSBIA0122-25G APOSBIA0122-5G
L-Alanin-tert-butylester-Hydrochlorid
L-Alanine-tert-butyl ester hydrochloride
USP, pyrogen free.
Formel: C₇H₁₅NO₂
Molecular Weight: 181.66 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00035524
CAS-Nummer: 13404-22-3
EINECS: 236-497-8