Alizarinrot S (Natriumsalz)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: C.I. 58005
BIA0326-100G BIA0326-25G
APOSBIA0326-100GEA 72.5 EUR
APOSBIA0326-100G APOSBIA0326-25G
Alizarinrot S (Natriumsalz)
Alizarinrot S (Natriumsalz)
C.I. 58005
Formel: C₁₄H₇NaO₇S
Molecular Weight: 342,26 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013049
CAS-Nummer: 130-22-3
EINECS: 204-981-8