Taurin 99
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Aminoethanesulphonic acid
BIA0603-100G BIA0603-500G
APOSBIA0603-100GEA 21.9 EUR
APOSBIA0603-100G APOSBIA0603-500G
Taurin 99
Taurin
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
Formel: C₂H₇NO₃S
Molecular Weight: 125.15 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008197
CAS-Nummer: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163