N-Acetyl-L-cystein
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ac-Cys-OH, (R)-(+)-N-Acetylcystein, (R)-(+)-2-(Ethanoylamino)-3-mercaptopropansäure
BIA0701-100G BIA0701-500G
APOSBIA0701-100GEA 31.9 EUR
APOSBIA0701-100G APOSBIA0701-500G
N-Acetyl-L-cystein
N-Acetyl-L-cystein
Ph. Eur, pyrogen free.
Formel: C₅H₉NO₃S
Molecular Weight: 163,2 g/mol
Schmelzpunkt: 106…111 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004880
CAS-Nummer: 616-91-1
EINECS: 210-498-3