L(+)-Arginin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure, (S)-(+)-Arginin, H-L-Arg-OH, H-Arg-OH, L(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure
BIA0704-100G BIA0704-1KG BIA0704-500G
APOSBIA0704-100GEA 21.9 EUR
APOSBIA0704-100G APOSBIA0704-1KG APOSBIA0704-500G
L(+)-Arginin
L(+)-Arginin
USP, pyrogen free
Formel: C₆H₁₄N₄O₂
Molecular Weight: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 368
Schmelzpunkt: 222…226 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002635
CAS-Nummer: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Merck Index: 13,00785