L(+)-Asparaginsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(+)-Asparaginsäure, H-Asp-OH, L(+)-2-Amino-1,4-butandisäure, D, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butandisäure, Asp
BIA0705-1KG BIA0705-500G
APOSBIA0705-1KGEA 31.9 EUR
APOSBIA0705-1KG APOSBIA0705-500G
L(+)-Asparaginsäure
L(+)-Asparaginsäure
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,1 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002616
CAS-Nummer: 56-84-8