L-Arginin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
L(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure Hydrochlorid, L(+)-Arginin Hydrochlorid, H-Arg-OH.HCl, (S)-(+)-α-Amino-δ-guanidinovaleriansäure Hydrochlorid, (S)-(+)-Arginin Hydrochlorid, H-L-Arg-OH.HCl
BIA0865-100G
BIA0865-1KG
BIA0865-500G
APOSBIA0865-100GEA
21.9
EUR
APOSBIA0865-100G
APOSBIA0865-1KG
APOSBIA0865-500G
L-Arginin Hydrochlorid
L-Arginin Hydrochlorid
USP, pyrogen free
Formel:
C₆H₁₅ClN₄O₂ Molecular Weight: 210.66 g/mol Schmelzpunkt: 226…230 °C Dichte: 1.42 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00064550 CAS-Nummer: 1119-34-2 EINECS: 214-275-1 Merck Index: 13,00785 |