D(-)-Asparaginsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: D(-)-2-Amino-1,4-butandisäure, H-D-Asp-OH, (R)-(-)-Asparaginsäure, (R)-(-)-2-Amino-1,4-butandisäure
BIA0866-100G BIA0866-1KG
APOSBIA0866-100GEA 21.9 EUR
APOSBIA0866-100G APOSBIA0866-1KG
D(-)-Asparaginsäure
D(-)-Asparaginsäure
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals; Materials for peptides.
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,1 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063081
CAS-Nummer: 1783-96-6
EINECS: 217-234-6