Aciclovir
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIA1250-100MG BIA1250-50MG
APOSBIA1250-100MGEA 50.9 EUR
APOSBIA1250-100MG APOSBIA1250-50MG
Aciclovir
Acyclovir
Formel: C₈H₁₁N₅O₃
Schmelzpunkt: 256…260 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00057880
CAS-Nummer: 59277-89-3