Tricain-Methansulfonat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: TS 222, 3-Aminobenzoic acid Ethyl Ester Methanesulphonate, Tricaine, Ethyl 3-aminobenzoate methanesulphonate, Ethyl 3-aminobenzoate, methanesulphonic acid salt, Bio-Calm™, Ethyl-m-Aminobenzoate, Methanesulphonate salt, MS-222
BIA1347-25G BIA1347-50G BIA1347-100G
APOSBIA1347-25GEA 43.5 EUR
APOSBIA1347-25G APOSBIA1347-50G APOSBIA1347-100G
Tricain-Methansulfonat 98%
Tricain-Methansulfonat
Formel: C₁₀H₁₅NO₅S
Molecular Weight: 261,29 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00013176
CAS-Nummer: 886-86-2
EINECS: 212-956-8