(S)-2-(4-Aminobenzamido)pentanedioic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutamic acid, N-(4-NH₂-Bz)-Glu-OH
BIA1350-100G
BIA1350-25G
APOSBIA1350-100GEA
24.8
EUR
APOSBIA1350-100G
APOSBIA1350-25G
(S)-2-(4-Aminobenzamido)pentanedioic acid
(S)-2-(4-Aminobenzamido)pentanedioic acid
Formel:
C₁₂H₁₄N₂O₅ Molecular Weight: 266,2500 g/mol Schmelzpunkt: 175 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00042821 CAS-Nummer: 4271-30-1 EINECS: 224-261-7 |