Natriumchlorid pure USP, BP, Ph. Eur., JP, pharmazeutischer Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
BIA1371-1KG BIA1371-5KG
APOSBIA1371-1KGEA 43.5 EUR
APOSBIA1371-1KG APOSBIA1371-5KG
Natriumchlorid pure USP, BP, Ph. Eur., JP, pharmazeutischer Qualität
Natriumchlorid
Formel: NaCl
Siedepunkt: 1461 °C
Schmelzpunkt: 801 °C
Dichte: 2,17 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003477
CAS-Nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3