1-Aminocyclopropancarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
BIA1373-100G BIA1373-25G BIA1373-5G
APOSBIA1373-100GEA 502 EUR
APOSBIA1373-100G APOSBIA1373-25G APOSBIA1373-5G
1-Aminocyclopropancarbonsäure 97%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Formel: C₄H₇NO₂
Molecular Weight: 101.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009944
CAS-Nummer: 22059-21-8
EINECS: 606-917-8