Alcianblau 8GX
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Alcianblau 8 GX
BIA1422-10G BIA1422-25G
APOSBIA1422-10GEA 120 EUR
APOSBIA1422-10G APOSBIA1422-25G
Alcianblau 8GX
Alcianblau 8 GX
C.I. 74240
Formel: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
Molecular Weight: 1298.86 g/mol
Schmelzpunkt: 148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010720
CAS-Nummer: 33864-99-2
EINECS: 278-333-8