3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenon 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)ethan-1-on
BIA2203-1G BIA2203-25G BIA2203-5G
APOSBIA2203-1GEA 26.1 EUR
APOSBIA2203-1G APOSBIA2203-25G APOSBIA2203-5G
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenon 99%
3',5'-Dimethoxy-4'-hydroxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₄
Molecular Weight: 196.2
Siedepunkt: 335
Schmelzpunkt: 117…127 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008748
CAS-Nummer: 2478-38-8
EINECS: 219-610-5