Adenin ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Purin-6-amin, 9H-Purin-6-amin, Vitamin B4, 6-Aminopurin
BIA2543-100G
BIA2543-25G
BIA2543-500G
APOSBIA2543-100GEA
43.5
EUR
APOSBIA2543-100G
APOSBIA2543-25G
APOSBIA2543-500G
Adenin ≥99%
Adenin
Cytokin growth regulator.
- Plant tissue culture tested
Formel:
C₅H₅N₅ Molecular Weight: 135.13 g/mol Schmelzpunkt: 360…365 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041790 CAS-Nummer: 73-24-5 EINECS: 200-796-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,00152 |