Adenosin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
BIA2545-100G BIA2545-10G BIA2545-25G
APOSBIA2545-100GEA 87 EUR
APOSBIA2545-100G APOSBIA2545-10G APOSBIA2545-25G
Adenosin 99%
Adenosin
Endogenous neurotransmitter.
Formel: C₁₀H₁₃N₅O₄
Molecular Weight: 267.24 g/mol
Schmelzpunkt: 234…236 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005752
CAS-Nummer: 58-61-7
EINECS: 200-389-9