Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
BIA2948-10G
BIA2948-25G
BIA2948-5G
APOSBIA2948-10GEA
203
EUR
APOSBIA2948-10G
APOSBIA2948-25G
APOSBIA2948-5G
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Molecular Weight: 154,25 g/mol Schmelzpunkt: 40…44 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004877 CAS-Nummer: 3483-12-3 |