Ribit
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ribitol, 1,2,3,4,5-Pentanpentol, Adonitrol, (2R,3s,4S)-1,2,3,4,5-Pentanpentol, Ribit, Adonit, Pentitol
BIA3219-250G
BIA3219-50G
APOSBIA3219-250GEA
183
EUR
APOSBIA3219-250G
APOSBIA3219-50G
Ribit
Adonitol
Formel:
HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH Molecular Weight: 152.15 g/mol Schmelzpunkt: 102…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064291 CAS-Nummer: 488-81-3 Merck Index: 13,00168 |