Agmatine sulphate

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Amino-4-guanidobutane Sulphate, 1-(4-Aminobutyl)guanidine sulphate

BIA4003-5G BIA4003-25G
APOSBIA4003-5GEA 21.9 EUR
APOSBIA4003-5G APOSBIA4003-25G
Agmatine sulphate
Agmatine sulphate
Formel: C₅H₁₄N₄
Schmelzpunkt: 231…238 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013109
CAS-Nummer: 2482-00-0
EINECS: 219-617-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR