7-Aminocephalosporanic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BIA4007-10G BIA4007-5G
APOSBIA4007-10GEA 79.9 EUR
APOSBIA4007-10G APOSBIA4007-5G
7-Aminocephalosporanic acid
7-Aminocephalosporanic acid
Formel: C₁₀H₁₂N₂O₅S
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005177
CAS-Nummer: 957-68-6