2-Aminoisobuttersäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methylalanin, 2-Amino-2-methylpropansäure, H-Aib-OH, 2-Amino-2-methylpropionsäure, α-Aminoisobuttersäure
BIA4009-100G BIA4009-1KG BIA4009-250G
APOSBIA4009-100GEA 26.1 EUR
APOSBIA4009-100G APOSBIA4009-1KG APOSBIA4009-250G
2-Aminoisobuttersäure
2-Aminoisobuttersäure
Formel: C₄H₉NO₂
Molecular Weight: 103.12 g/mol
Siedepunkt: 204
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008049
CAS-Nummer: 62-57-7
EINECS: 200-544-0
Merck Index: 13,00444