H-Arg-AMC·2HCl
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
L-Arginine 7-amido-4-methylcoumarin dihydrochloride
BIA4020-1G
BIA4020-500MG
APOSBIA4020-1GEA
364
EUR
APOSBIA4020-1G
APOSBIA4020-500MG
H-Arg-AMC·2HCl
H-Arg-AMC·2HCl
Formel:
C₁₆H₂₁N₅O₃·2HCl Molecular Weight: 404,3 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00155578 CAS-Nummer: 113712-08-6 |