6-Azauracil
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,2,4-Triazine-3,5(2H,4H)-dione
BIA4024-100G
BIA4024-25G
BIA4024-500G
APOSBIA4024-100GEA
109
EUR
APOSBIA4024-100G
APOSBIA4024-25G
APOSBIA4024-500G
6-Azauracil
6-Azauracil
Formel:
C₃H₃N₃O₂ Schmelzpunkt: 274…275 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006456 CAS-Nummer: 461-89-2 EINECS: 207-318-0 |