L-α-Aminoadipinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: L-2-Aminoadipic acid, (S)-2-Aminoadipic Acid
BIA4025-1G BIA4025-5G
APOSBIA4025-1GEA 34.8 EUR
APOSBIA4025-1G APOSBIA4025-5G
L-α-Aminoadipinsäure
L-α-Aminoadipinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₄
Molecular Weight: 161.16 g/mol
Schmelzpunkt: 203…205 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002636
CAS-Nummer: 1118-90-7