17-AAG
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
17-(Allylamino)-17-demethoxygeldanamycin, Tanespimycin, (4E,6Z,8S,9S,10E,12S,13R,14S,16R)-19-(Allylamino)-13-hydroxy-8,14-dimethoxy-4,10,12,16-tetramethyl-3,20,22-trioxo-2-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),4,6,10,18-pentaen-9-yl carbamate
BIA4307-10MG
BIA4307-25MG
APOSBIA4307-10MGEA
102
EUR
APOSBIA4307-10MG
APOSBIA4307-25MG
17-AAG
17-AAG
Hsp90 inhibitor.
Formel:
C₃₁H₄₃N₃O₈ Molecular Weight: 585.7 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD04973892 CAS-Nummer: 75747-14-7 |