Aphidicolin (aus Nigrospora sphaerica)
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3R,4R,4aR,6aS,8R,9R,11aS,11bS)-4,9-Bis(hydroxymethyl)-4,11b-dimethyltetradecahydro-8,11a-methanocyclohepta[a]naphthalene-3,9-diol
BIA4316-1MG
BIA4316-5MG
APOSBIA4316-1MGEA
105
EUR
APOSBIA4316-1MG
APOSBIA4316-5MG
Aphidicolin (aus Nigrospora sphaerica)
Aphidicolin
Formel:
C₂₀H₃₄O₄ Molecular Weight: 338.488 g/mol Schmelzpunkt: 224…233 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00083214 CAS-Nummer: 38966-21-1 |