Aflatoxicol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Aflatoxin R0
BIA4321-1MG BIA4321-100UG
APOSBIA4321-1MGEA 0 EUR
APOSBIA4321-1MG APOSBIA4321-100UG
Aflatoxicol
Aflatoxicol
Formel: C₁₇H₁₄O₆
Molecular Weight: 314.3 g/mol
Schmelzpunkt: 268…269 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 29611-03-8
EINECS: 249-727-7
UN: 3462
ADR: 6.1 I