10,11-Dehydrocurvularin (aus Penicillium citrinum)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIA4323-1MG BIA4323-5MG
APOSBIA4323-1MGEA 94.4 EUR
APOSBIA4323-1MG APOSBIA4323-5MG
10,11-Dehydrocurvularin (aus Penicillium citrinum)
10,11-Dehydrocurvularin
Schmelzpunkt: 200 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 1095588-70-7