Zebularine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Deoxyuridine, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
BIA8416-100MG
BIA8416-50MG
APOSBIA8416-100MGEA
161
EUR
APOSBIA8416-100MG
APOSBIA8416-50MG
Zebularine
Zebularine
Formel:
C₉H₁₂N₂O₅ Molecular Weight: 228.20 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04973699 CAS-Nummer: 3690-10-6 |