Alizaringelb GG (Natriumsalz)
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Salicyl Yellow, Sodium 2-hydroxy-5-((3-nitrophenyl)diazenyl)benzoate, Metachrome Yellow Mordant Yellow 1, Alizarin Yellow 2G, 5-(3-Nitrophenylazo)salicylic acid sodium salt, Metachrome Yellow, Alizarin yellow GG
BIA9252-10G BIA9252-25G BIA9252-5G
APOSBIA9252-10GEA 36.4 EUR
APOSBIA9252-10G APOSBIA9252-25G APOSBIA9252-5G
Alizaringelb GG (Natriumsalz)
Alizaringelb GG (Natriumsalz)
C.I. 14025
Formel: C₁₃H₈N₃NaO₅
Molecular Weight: 309.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044746
CAS-Nummer: 584-42-9