Bafilamycin A1
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB0132-1MG BIB0132-5MG BIB0132-10MG
APOSBIB0132-1MGEA 374 EUR
APOSBIB0132-1MG APOSBIB0132-5MG APOSBIB0132-10MG
Bafilamycin A1
Bafilamycin A1
Formel: C₃₅H₅₈O₉
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD06795130
CAS-Nummer: 88899-55-2