2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
BES, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-aminoethansulfonsäure
BIB0146-100G
BIB0146-1KG
BIB0146-500G
APOSBIB0146-100GEA
36.4
EUR
APOSBIB0146-100G
APOSBIB0146-1KG
APOSBIB0146-500G
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure ≥99%
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsäure
Biological buffer - useful range 6.4 - 7.8
Formel:
C₆H₁₅NO₅S Molecular Weight: 213.25 g/mol Siedepunkt: 405 Schmelzpunkt: 153…157 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007533 CAS-Nummer: 10191-18-1 EINECS: 233-465-5 |