Bromphenolblau
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein, 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid
BIB1005-10G
BIB1005-25G
APOSBIB1005-10GEA
55.1
EUR
APOSBIB1005-10G
APOSBIB1005-25G
Bromphenolblau
Bromphenolblau
Formel:
C₁₉H₁₀Br₄O₅S Molecular Weight: 669,97 g/mol Schmelzpunkt: 279 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005875 CAS-Nummer: 115-39-9 |