N-Succinimidyl 6-Biotinamidohexanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB104-100MG BIB104-250MG
APOSBIB104-100MGEA 72.5 EUR
APOSBIB104-100MG APOSBIB104-250MG
N-Succinimidyl 6-Biotinamidohexanoate
N-Succinimidyl 6-Biotinamidohexanoate
Extended spacer arm -Conjugate for enzyme immunoassays -Primary amine reactive.
Formel: C₂₀H₃₀N₄O₆S
Schmelzpunkt: 169 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00065502
CAS-Nummer: 72040-63-2