Bicin ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycin
BIB1151-100G BIB1151-1KG BIB1151-2.5KG
APOSBIB1151-100GEA 21.9 EUR
APOSBIB1151-100G APOSBIB1151-1KG APOSBIB1151-2.5KG
Bicin ≥99%
Bicin
Biological buffer - useful range 7.6 - 9.0. Recommended for low temperature work.
Formel: C₆H₁₃NO₄
Molecular Weight: 163.17 g/mol
Schmelzpunkt: 190 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004295
CAS-Nummer: 150-25-4
EINECS: 205-755-1