5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-N-acetyl-beta-D-glucosaminide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside, X-beta-D-GlcNAc
BIB1175-1G
BIB1175-500MG
BIB1175-5G
APOSBIB1175-1GEA
109
EUR
APOSBIB1175-1G
APOSBIB1175-500MG
APOSBIB1175-5G
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-N-acetyl-beta-D-glucosaminide
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-N-acetyl-beta-D-glucosaminide
Formel:
C₁₆H₁₈BrClN₂O₆ Molecular Weight: 449,69 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00040631 CAS-Nummer: 4264-82-8 |