Sodium-2-bromoethanesulphonate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Sodium 2-bromoethanesulphonate, 2-Bromoethanesulphonic Acid Sodium Salt
BIB1184-100G
BIB1184-1KG
BIB1184-500G
APOSBIB1184-100GEA
43.5
EUR
APOSBIB1184-100G
APOSBIB1184-1KG
APOSBIB1184-500G
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Sodium-2-bromoethanesulphonate
Formel:
C₂H₅BrO₃S Molecular Weight: 211.00 g/mol Schmelzpunkt: 283 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007530 CAS-Nummer: 4263-52-9 |