Naphthol AS-D-chloracetat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-[[(2-Methylphenyl)amino]carbonyl]-2-naphthylchloracetat
BIB1424-1G BIB1424-500MG
APOSBIB1424-1GEA 161 EUR
APOSBIB1424-1G APOSBIB1424-500MG
Naphthol AS-D-chloracetat
Naphthol AS-D-chloracetat
Formel: C₂₀H₁₆ClNO₃
Molecular Weight: 353,8 g/mol
Schmelzpunkt: 163…171 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 35245-26-2