Phenyl-β-D-thioglucopyranosid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-(phenylthio)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
BIB1429-500MG
APOSBIB1429-500MGEA 102 EUR
APOSBIB1429-500MG
Phenyl-β-D-thioglucopyranosid
Phenyl-β-D-thioglucopyranosid
Formel: C₁₂H₁₆O₅S
Molecular Weight: 272,317 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD11045365
CAS-Nummer: 2936-70-1