β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) ≥99,5%, ultrarein
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure
BIB2002-250G BIB2002-1KG BIB2002-50G
APOSBIB2002-250GEA 102 EUR
APOSBIB2002-250G APOSBIB2002-1KG APOSBIB2002-50G
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) ≥99,5%, ultrarein
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure)
Biological buffer - useful range 5.5 - 6.7.
  • Heavy metals: <15ppm
  • pKa @ 20°C: 6.15 + 0.1
Formel: C₆H₁₃NO₄S
Molecular Weight: 195,24 g/mol
Schmelzpunkt: 277…280 °C (Zersetzung)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006181
CAS-Nummer: 4432-31-9
EINECS: 214-478-5