γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS) ≥99,5%, ultrarein
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(N-Morpholino)propansulfonsäure
BIB2003-1KG BIB2003-250G BIB2003-500G
APOSBIB2003-1KGEA 219 EUR
APOSBIB2003-1KG APOSBIB2003-250G APOSBIB2003-500G
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS) ≥99,5%, ultrarein
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Biological buffer - useful range 6.5-7.9
  • Heavy metals:<5 ppm
  • pKa @ 20°C: 7.20 + 0.2
Formel: C₇H₁₅NO₄S
Molecular Weight: 209.27 g/mol
Schmelzpunkt: >277 °C
Flammpunkt: 116 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006183
CAS-Nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288