β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure Monohydrat
BIB2012-1KG BIB2012-250G BIB2012-500G
APOSBIB2012-1KGEA 277 EUR
APOSBIB2012-1KG APOSBIB2012-250G APOSBIB2012-500G
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat
Formel: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Molecular Weight: 213,25 g/mol
Schmelzpunkt: 308 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00149409
CAS-Nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3