MES Natriumsalz
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure NatriumsalzNatrium-3-morpholin-1-ylethylsulfonatMES Na
APOSBIB2014-100GEA 30.6 EUR
APOSBIB2014-100G APOSBIB2014-500G
MES Natriumsalz
MES Natriumsalz
Formel: C₆H₁₂NNaO₄S
Molecular Weight: 217,22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065473
CAS-Nummer: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2