MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure) ≥99,5%, ultrarein
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulphonic acid
BIB2401-100G
BIB2401-25G
BIB2401-500G
APOSBIB2401-100GEA
24.8
EUR
APOSBIB2401-100G
APOSBIB2401-25G
APOSBIB2401-500G
MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure) ≥99,5%, ultrarein
MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Biological buffer - useful range 6.2 - 7.6
U.S. Patent No 4,246,194 (To Research Organics)
Formel:
C₇H₁₅NO₅S Molecular Weight: 225.27 g/mol Schmelzpunkt: 276…279 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009629 CAS-Nummer: 68399-77-9 EINECS: 269-989-6 |