Adenosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz (ADP Dinatriumsalz) ≥96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Adenosine 5'-Diphosphate Disodium Salt, Sodium ((2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methyl hydrogen diphosphate
BIB3001-10G BIB3001-5G
APOSBIB3001-10GEA 120 EUR
APOSBIB3001-10G APOSBIB3001-5G
Adenosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz (ADP Dinatriumsalz) ≥96%
Adenosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz (ADP Dinatriumsalz)
Formel: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₀P₂
Molecular Weight: 471,167 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00066635
CAS-Nummer: 16178-48-6
EINECS: 240-314-7