Borrelidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB3043-10MG BIB3043-1MG BIB3043-5MG
APOSBIB3043-10MGEA 1930 EUR
APOSBIB3043-10MG APOSBIB3043-1MG APOSBIB3043-5MG
Borrelidin
Borrelidin
From Streptomyces sp.
Formel: C₂₈H₄₃NO₆
Schmelzpunkt: 109…114 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 7184-60-3