Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (aus Hefe)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Adenosine 5′-monophosphate sodium salt, 5′-Adenylic acid A-5′-P AMP
BIB5012-1G BIB5012-25G BIB5012-5G
APOSBIB5012-1GEA 21.9 EUR
APOSBIB5012-1G APOSBIB5012-25G APOSBIB5012-5G
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (aus Hefe)
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt
Formel: C₁₀H₁₃N₅NaO₇P
Molecular Weight: 347,22 g/mol (anhyd, free acid basis)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00065023
CAS-Nummer: 149022-20-8